Merck
334030
Sigma-Aldrich
臭化コバルト(II) 水和物
別名:
臭化コバルト 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoBr2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
218.74 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
MOTZAWYGLXXRSO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
C-金属結合、C-ヘテロ原子結合およびC-C結合の形成、不飽和結合への付加、環化、官能基変換、重合、酸化還元、カルボニル化に用いる触媒です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
334030-BULK:
334030-500G:4548173313894
334030-VAR:
334030-100G:4548173313887
文書ライブラリにアクセスする
Kei Murakami et al.
Organic letters, 11(11), 2373-2375 (2009-05-12)
Cobalt(II) bromide catalyzes arylzincation of alkynes with arylzinc iodide x lithium chloride complexes in acetonitrile. The scope of the arylzincation is wide enough to use unfunctionalized alkynes, such as 6-dodecyne, as well as arylacetylenes. The inherent functional group compatibility of
Efficient cobalt-catalyzed formation of unsymmetrical biaryl compounds and its application in the synthesis of a sartan intermediate.
Muriel Amatore et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(11), 2089-2092 (2008-02-09)
Gerhard Hilt et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (11), 1474-1475 (2005-03-10)
The intermolecular cyclotrimerisation of terminal and internal alkynes can be catalysed by simple cobalt complexes such as a CoBr2(diimine) under mild reaction conditions when treated with zinc and zinc iodide with high regioselectivity in excellent yields.
Hyacinthe Fillon et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(13), 3867-3870 (2003-03-27)
A new chemical method for the preparation of arylzinc intermediates is described in acetonitrile, on the basis of the activation of aryl bromides by low-valent cobalt species arising from the reduction of cobalt halide by zinc dust. This procedure allows