Merck
236136
Sigma-Aldrich
フッ化コバルト(III)
別名:
フッ化第二コバルト, 三フッ化コバルト
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,890
25 G
¥33,300
¥8,890
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,890
25 G
¥33,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CoF3
CAS番号:
分子量:
115.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,890
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
濃度
48.5-52.5% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
密度
3.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Co](F)F
InChI
1S/Co.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
WZJQNLGQTOCWDS-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236136-VAR:
236136-25G:4548173313498
236136-BULK:
236136-5G:4548173313504
236136-100G:4548173313481
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。