Merck
417521
Sigma-Aldrich
3-クロロフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3-クロロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
156.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
185-189 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
OB(O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI Key
SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • アリールエタンスルホンアミドを生成するための、エテンスルホンアミドとの1,4-共役付加反応
  • ジブロモトリフルオロメチルベンゼンとのSuzuki-Miyaura反応
  • ジアゾエステルまたはシアン酸カリウムとのクロスカップリング反応
  • ビアリールケトンおよびフタリド類の合成
  • 特にPDE4インヒビターを含むインヒビターの合成
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
417521-VAR:
417521-BULK:
417521-1G:
417521-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Junpei Miyake et al.
Science advances, 3(10), eaao0476-eaao0476 (2017-10-28)
Proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) are promising devices for clean power generation in automotive, stationary, and portable applications. Perfluorosulfonic acid (PFSA) ionomers (for example, Nafion) have been the benchmark PEMs; however, several problems, including high gas permeability, low thermal
Chao Zhao et al.
Nucleic acids research, 42(9), e81-e81 (2014-04-01)
The gene- or fragment-specific detection of newly recognized deoxyribonucleic acid (DNA) base 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) will provide insights into its critical functions in development and diseases, and is also important for screening 5hmC-rich genes as an indicator of epigenetic states, pathogenic