Merck
445223
Sigma-Aldrich
2-フルオロフェニルボロン酸
≥95%
別名:
2-Fluorobenzeneboronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,440
10 G
¥66,800
¥7,440
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,440
10 G
¥66,800
About This Item
化学式:
FC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
139.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,440
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
101-110 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1F
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI Key
QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ポリマー電解質に用いる有望なアニオン受容体であるフェニルボロン酸カテコールエステル類の合成
  • ロジウム触媒アリール化を経由するトリ置換アリルアルコールのジアステレオ選択的合成
  • 部位選択的Suzuki-Miyauraアリール化反応
  • Rh触媒エナンチオ選択的付加反応
  • ロジウム触媒およびパラジウム触媒による置換反応
生理活性を示すビフェニル[1]のほか、芳香族ボロンジフルオリドLewis酸[2]の合成に用いられています。
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
445223-BULK:
445223-10G:
445223-VAR:
445223-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Helvetica Chimica Acta, 78, 2026-2026 (1995)
The Journal of Organic Chemistry, 60, 3020-3020 (1995)
Mikhail Y Vorona et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(8) (2020-04-26)
Anthracene-based semiconductors have attracted great interest due to their molecular planarity, ambient and thermal stability, tunable frontier molecular orbitals and strong intermolecular interactions that can lead to good device field-effect transistor performance. In this study, we report the synthesis of