Merck
393606
Sigma-Aldrich
o-トリルボロン酸
≥95.0%
別名:
2-メチルフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,310
5 G
¥7,410
25 G
¥35,000
¥5,310
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,310
5 G
¥7,410
25 G
¥35,000
About This Item
化学式:
CH3C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
135.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,310
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
162-164 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI Key
NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に使用される試薬です:
  • パラジウム触媒を用いるピラゾールのフェニルボロン酸による直接アリール化[1]
  • 水中で鈴木・宮浦クロスカップリングを用いたPd触媒によるアリール化[2]
  • ルテニウム触媒による直接アリール化反応[3]
  • 配位子なしの銅触媒によるカップリング反応[4]
  • 銅触媒によるジアリールジセレニドのクロスカップリング反応[5]
  • ホスフィンなしの鈴木・宮浦クロスカップリング反応[6]
  • ロジウム触媒による不斉1,4付加反応[7]
以下の調製で使用される試薬です:
  • 不斉鈴木・宮浦クロスカップリング反応におけるキラル1リン配位子[8]
  • 水中での鈴木・宮浦クロスカップリング反応のために再利用可能な触媒としてクリックケミストリーによるイオン性共重合体により固定化されたパラジウムナノ粒子[9]
  • 多発性骨髄腫細胞に対する抗がん剤としてのヒトファルネシル二リン酸合成酵素阻害剤[10]
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
393606-VAR:
393606-25G:
393606-BULK:
393606-5G:
393606-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 63, 6996-6996 (2007)
Yih-Shyan Lin et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(7), 3201-3215 (2012-03-07)
Human farnesyl pyrophosphate synthase (hFPPS) controls intracellular levels of FPP and post-translational prenylation of small GTPase proteins, which are essential for cell signaling and cell proliferation. Clinical investigations provide evidence that N-BP inhibitors of hFPPS are disease modifying agents that
Xinwei Tian et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(43), 9553-9558 (2017-10-11)
A novel near-infrared fluorescence off-on probe, (E)-3,3-dimethyl-1-propyl-2-(2-(6-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyloxy)-2,3-dihydro-1H-xanthen-4-yl)vinyl)-3H-indolium (1), is developed and applied to benzoyl peroxide (BPO) detection in real samples and fluorescence imaging in living cells and zebrafish. When arylboronate as the recognition unit is connected to a stable hemicyanine
Glycerol as a recyclable solvent for copper-catalyzed cross-coupling reactions of diaryl diselenides with aryl boronic acids
Ricordi, V. G.; et al.
Green Chemistry, 14, 1030-1034 (2012)
Palladium nanoparticles immobilized by click ionic copolymers: Efficient and recyclable catalysts for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction in water
Zhang, D.; Zhou, C.; Wang, R.
Catalysis Communications, 22, 83-88 (2012)