Merck
521418
Sigma-Aldrich
4-シアノフェニルボロン酸
≥95%
別名:
4-シアノベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,430
10 G
¥32,700
¥3,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,430
10 G
¥32,700
About This Item
化学式:
NCC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
146.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
mp
>350 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
OB(O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H
InChI Key
CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-シアノフェニルボロン酸は、反応物として以下の用途に使用できます。
  • 水中でのパラジウム触媒アリール化鈴木・宮浦クロスカップリング。[1]
  • アリルボロン酸塩を用いたルテニウム触媒による非環式アミンのベンジルsp3炭素の直接アリール化。[2]
  • アリルボロン酸を用いたニトロアレーンのリガンドフリー銅触媒カップリング。[3]
  • 過塩素酸第二鉄が促進するさまざまなアリールボロン酸とのフラーレンの反応による、フラーレニルボロン酸エステルの生成。[4]
  • ホスフィンフリーの鈴木・宮浦クロスカップリング。[5]
  • アリルパラジウム中間体との多成分反応の効果的な触媒としてのパラダサイクル。[6]
  • チオールのChan-Lam(チャン・ラム)タイプCu触媒S-アリール化。[7]
  • 銅触媒を用いた修正鈴木・スティルクロスカップリング反応下での位置選択的クロスカップリング反応。[8]
  • 溶媒としての炭酸ジメチルの存在下における金属を含まないビアリールカップリング反応。[9]
  • 塩基の非存在下での5価のトリアリールアンチモンジアセタートとの鈴木型クロスカップリング反応。[10]
また、以下の調製にも使用できます。
  • トロンビン受容体アンタゴニストおよび可能性のある抗血小板剤としてのヒンバシン類縁体[11]
  • トリスルホナートカリックスアレーン上縁部スルホンアミドおよびそれらのトリメチルリシンエピジェネティックマークとの錯体形成。[12]
  • 鈴木クロスカップリングを介した抗マラリア化合物。[13]
  • デオキシウリジン誘導体。[1]
以下に関連する反応物:
  • 酸化的ヒドロキシル化
  • トリフルオロメチル化
  • 1,4-付加反応
以下の因子などの阻害因子の合成における前駆体:
  • Tpl2キナーゼ阻害因子
  • 疼痛治療で使用されるP2X7拮抗剤
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
521418-VAR:
521418-1G:4548173165288
521418-10G:4548173165271
521418-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suzuki-type cross-coupling reaction of pentavalent triarylantimony diacetates with arylboronic acids without a base
Shuji Yasuike, et al.
Tetrahedron Letters, 48, 721-724 (2007)
Palladacycles: Effective catalysts for a multicomponent reaction with allylpalladium(II)-intermediates
Shiota, A.; Malinakova, H. C.
Journal of Organometallic Chemistry, 704, 9-16 (2012)
A mild and efficient new synthesis of aryl sulfones from boronic acids and sulfinic acid salts
Christian Beaulieu, et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3233-3236 (2004)
Mohamed A Ismail et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(14), 3658-3664 (2004-06-25)
2-[5-(4-Amidinophenyl)-furan-2-yl]-5,6,7,8-tetrahydro-imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamidine acetate salt (7) was synthesized from 2-[5-(4-cyanophenyl)-furan-2-yl]-imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile (4a), through the bis-O-acetoxyamidoxime followed by hydrogenation in glacial acetic acid. Compound 4a was obtained in four steps starting with two successive brominations of 2-acetylfuran first with N-bromosuccinimide, and second with bromine
Fa-Bao Li et al.
Organic letters, 14(7), 1800-1803 (2012-03-16)
Fullerenyl boronic esters have been prepared by a ferric perchlorate-promoted reaction of [60]fullerene with various arylboronic acids. The obtained fullerenyl boronic esters could undergo further functionalization with diols to afford C(60)-fused dioxane/dioxepane derivatives. A possible reaction mechanism for the formation