Merck
445215
Sigma-Aldrich
2-クロロフェニルボロン酸
≥95.0%
別名:
(o-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid, o-chloro-Benzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,670
5 G
¥13,200
¥5,670
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,670
5 G
¥13,200
About This Item
化学式:
ClC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
156.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,670
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
92-102 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI Key
RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
445215-BULK:
445215-VAR:
445215-100G:
445215-5G:
445215-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)