アッセイ
≥95.0%
95%
形状
crystals
mp
284-288 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BBrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI Key
QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下に使用する試薬です。
以下の調製に使用する試薬です。
- パラジウム触媒による鈴木宮浦クロスカップリング
- Pd(II)触媒によるジアステレオ選択的共役付加
- パラジウム触媒による、アリルエステルのアリールボロン酸との立体選択的Heck型反応
- タンデム型Pd(II)触媒による酸化的Heck反応および分子内C-Hアミド化シーケンス
- アリールボロン酸のヨード化フルオロアルキルとの、銅による無リガンド好気的フルオロアルキル化
- アルキンのカーボパラデーションによるアルキン連結エナールまたはエノンのPd触媒アリール環化
- 銅触媒クロスカップリング
以下の調製に使用する試薬です。
- 抗腫瘍活性を持った没食子酸ベースのオボバトール類縁体
- タンパク質調節剤、または酵素およびキナーゼ阻害剤
その他情報
無水物を含有します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
B75956-5G:
B75956-VAR:
B75956-BULK:
B75956-1G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of obovatol derivatives and their preliminary evaluation as antitumor agents
Bull. Korean Chem. Soc., 28, 1601-1604 (2007)
Organic letters, 14(10), 2508-2511 (2012-05-02)
Ligand-free cationic Pd(II) catalyst with NaNO3 as an additive is a highly active catalytic system for conjugate additions to sterically hindered γ-substituted cyclohexenones. More challenging γγ- and βγ-substrates also react well to produce products with quaternary centers in good dr.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(23), 7100-7110 (2011-11-01)
A series of purine nucleoside analogues bearing an aryl and hetaryl group in position 6 were prepared and their biological activities were assessed by in vitro CDK1/Cyclin B1 and CDK2/Cyclin A2 kinase assay. From the synthesized chemicals, three Xylocydine derivatives
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 268, 400-406 (2017-11-04)
Phosphorylated tocopherols are a new class of lipid excipients that have demonstrated potential in pharmaceutical applications. Their ability to solubilise poorly water soluble drugs indicates their potential utility in improving bioavailability of drugs where solubility limits their bioavailability. In this
Organic & biomolecular chemistry, 10(3), 495-497 (2011-11-22)
Suzuki-Miyaura cross-couplings of arenediazonium salts with arylboronic acids catalyzed by highly active aluminium hydroxide-supported palladium nanoparticles catalyst have been investigated for the first time. The reactions are performed at 25 °C in MeOH without any base and ligand to afford