Merck
41661
Sigma-Aldrich
1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノン
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.05%), ≥99.0% (GC)
別名:
1,3-ジメチル-2-オキソヘキサヒドロピリミジン, N,N′-ジメチルプロピレン尿素, DMPU
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥35,900
1 L
¥110,000
¥35,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥35,900
1 L
¥110,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O
CAS番号:
分子量:
128.17
Beilstein:
110562
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥35,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
absolute
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
品質
over molecular sieve (H2O ≤0.05%)
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.489
bp
146 °C/44 mmHg (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノン(DMPU)は、次の用途で使用できます。
  • 1,3-ジケトンをアリールヒドラジン塩酸塩で縮合環化して1-アリール-3,4,5-置換ピラゾンを合成する際の溶媒として。[1]
  • 活性化および非活性化ハロゲン化二重結合のトリフルオロメチル化においてキレート溶媒として。[2]
  • 二級ベンズアミドのコバルト触媒ortho-アルキル化においてリガンドとして。[3]
その他情報
非プロトン性双極性溶媒で、高い反応性を持つ求核試薬や塩基の共溶媒として発がん性のあるHMPAの優れた代替品です。エノラ-ト生成における高いZ選択性;[4][5]DMPUは変異を誘発することなく安全であることがわかっています。[6]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
41661-250ML:
41661-BULK:
41661-1L:
41661-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 65, 1101-1101 (1982)
Efficient Trifluoromethylation of Activated and Non-Activated Alkenyl Halides by Using (Trifluoromethyl) trimethylsilane.
Hafner A and Braese S
advanced synthesis and catalysis, 353(16), 3044-3048 (2011)
R.E. Ireland et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 650-650 (1991)
Cobalt-catalyzed ortho-alkylation of secondary benzamide with alkyl chloride through directed C- H bond activation.
Chen Q, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(3), 428-429 (2010)
anon.
Chimia, 39, 147-147 (1985)
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー