Merck
752150
Sigma-Aldrich
ジアゾ酢酸エチル 溶液
15% in toluene
別名:
2-ジアゾ酢酸 エチル エステル 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥5,440
100 ML
¥14,300
¥5,440
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥5,440
100 ML
¥14,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O2
CAS番号:
分子量:
114.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,440
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
15% in toluene
屈折率
n20/D 1.505
密度
0.895 g/mL at 25 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
InChI Key
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ジアゾ酢酸エチル溶液は不飽和化合物のシクロプロパン化反応剤として用いられるジアゾ化合物です。アルケンの存在下でジアゾ酢酸エチルを触媒分解して、シクロプロパンおよびシクロプロパンカルボン酸誘導体を合成するために使用されます。また、副産物としてエポキシドを生成することなく、環状ケトンと非環状ケトンのホモロゲーション(homologation)にも有用な試薬です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
752150-VAR:
752150-25ML:4548173307398
752150-100ML:4548173307381
752150-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiquan Liu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(35), 12414-12420 (2015-07-17)
Heterogeneous dirhodium(II) catalysts based on environmentally benign and biocompatible cellulose nanocrystals (CNC-Rh2) as support material were obtained by ligand exchange between carboxyl groups on the CNC surface and Rh2(OOCCF3)4, as was confirmed by solid-state (19)F and (13)C NMR spectroscopy. On average
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf