Merck
193453
Sigma-Aldrich
1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン
reagent grade
別名:
N,N′-ジメチルエチレン尿素, DMEU, DMI
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥3,130
100 G
¥4,320
1 KG
¥16,000
¥3,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥3,130
100 G
¥4,320
1 KG
¥16,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O
CAS番号:
分子量:
114.15
Beilstein:
108808
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
reagent grade
アッセイ
97.5 % (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226  °C
224-226 °C (lit.)
mp
46.8  °F
溶解性
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
密度
1.056  g/mL at 25 °C
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCN(C)C1=O
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノンはセルロースのサイズ排除クロマトグラフ分析において移動相に使用されます[1]
アプリケーション
1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノンは1,2-ビス(トリメチルシリル)ベンゼンの合成において毒性のあるHMPAの代替溶媒として使用されました[2]。イミンのα位置選択的プレニル化における溶媒として使用されました[3]
その他情報
さまざまな合成有機変換に使用される溶媒です。アリールシランから光化学的に生成される、機能的に安定化されたヒドロシランジイル-遷移金属錯体の生成について研究されています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
193453-BULK:
193453-VAR:
193453-25G:
193453-1KG:
193453-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Krüger et al.
Scandinavian journal of medicine & science in sports, 25(3), e283-e291 (2014-09-30)
Different types of exercise are characterized by the ability to induce specific physiological stimuli that might be able to induce the mobilization of progenitor cells. The aim of the current study was to investigate the mobilization of hematopoietic progenitor cells
Tsugio Kitamura et al.
The Journal of organic chemistry, 78(7), 3421-3424 (2013-03-20)
A practical and safe synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene from 1,2-dichlorobenzene and Me3SiCl was achieved by use of a hybrid metal of Mg and CuCl in the presence of LiCl in 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone (DMI). This method does not require a toxic HMPA, provides
Li-Ming Zhao et al.
Organic letters, 14(3), 886-889 (2012-01-24)
A highly α-regioselective prenylation of imines has been successfully developed. The efficiency of this approach is confirmed by a wide range of imines including N- and C-aryl aldimines, N-alkyl aldimines, C-alkyl aldimines, and N- and C-aryl ketimines. The approach uses
Jose Maria Carvajal-Gonzalez et al.
Nature communications, 6, 6751-6751 (2015-04-08)
A key step in generating planar cell polarity (PCP) is the formation of restricted junctional domains containing Frizzled/Dishevelled/Diego (Fz/Dsh/Dgo) or Van Gogh/Prickle (Vang/Pk) complexes within the same cell, stabilized via Flamingo (Fmi) across cell membranes. Although models have been proposed
SEC-MALLS analysis of cellulose using LiCl/1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone as an eluent.
Yanagisawa M, et al.
Cellulose, 11(2), 169-176 (2004)