アッセイ
≥97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h1H,4H2,2H3
InChI Key
YACFFSVYSPMSGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルプロパルギルエーテルのラマンスペクトルが調べられています。
アプリケーション
メチルプロパルギルエーテルは、[Ru3(μ3-κ(2)-HNNMe2)(μ3-κ(2)-MeOCH2CCH2)(μ-CO)2(CO)6]の合成で使用されました。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
177199-10G:
177199-VAR:
177199-250G:
177199-50G:
177199-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(20), 6040-6052 (2005-07-30)
The reactions of the hydrido-triruthenium cluster complex [Ru3(mu-H)(mu3-kappa(2)-HNNMe2)(CO)9] (1; H2NNMe2 = 1,1-dimethylhydrazine) with alkynes that have alpha-hydrogen atoms give trinuclear derivatives containing edge-bridging allyl or face-capping alkenyl ligands. Under mild conditions (THF, 70 degrees C) the isolated products are as
Conformational stability, barriers to internal rotation, ab initio calculations and vibrational assignment of methyl propargyl ether.
Journal of Molecular Structure, 320, 193-216 (1994)