安全性情報
8.18214
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
for synthesis
別名:
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, Dimethylpropyleneurea, DMPU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
230-625-6
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
0.5 hPa ( 57 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
255 °C
有効性
1770 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-9.3 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
247 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
転移温度
flash point 121 °C
密度
1.064 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1(CCCN(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体