アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
mp
−18-−14 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.723 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCBr
InChI
1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232750-5G:
232750-VAR:
232750-BULK:
232750-250G:
試験成績書(COA)