Merck
271012
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルアセトアミド
anhydrous, 99.8%
別名:
DMAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
87.12
Beilstein:
1737614
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
アッセイ
99.8%
形状
liquid
自己発火温度
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.001%
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI Key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N,N-ジメチルアセトアミドは、次のプロセスの溶媒として使用できます:
  • 5-フェニル-2-イソブチルチアゾールを生成する2-イソブチルチアゾールならびにクロロベンザンの酢酸パラジウム(II)-ブチルジ-1-アダマンチルホスフィン触媒アリル化。
  • 酸性塩化物と反応してγ-、δ-、ε-ケトエステルを生成するβ-、γ-およびε-メタロエステル中間体の合成。
  • R)-(+)-1,1′-ビナフタレン-2,2′-ジオールを調製するための前駆体として使用できる(R)-(-)-メチル1,1-ビナフチル-2,2′-ジイルリン酸の合成。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
カタログ番号271012-4X2Lは製造中止です。代替品は271012-2Lです。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
271012-BULK:
271012-12X100ML:4548173935355
271012-2L:4548173935379
271012-VAR:
271012-18L:
271012-250ML:
271012-10X2ML-KC:
271012-4X2L:
271012-2ML-KC:
271012-1L:4548173935362
271012-900ML:
271012-180L:
271012-200L:
271012-8L:
271012-PZ:
271012-CH:
271012-2ML:
271012-20L:
271012-4X2ML-KC:
271012-6X1L:4548173935386
271012-100ML:4548173935348
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Ethyl 5-oxo-6-methyl-6-heptenoate from methacryloyl chloride and ethyl 4-iodobutyrate
Yoshinao T, et al
Organic Syntheses, 67, 98-98 (1989)
(R)-(+)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diol
Truesdale LK
Organic Syntheses, 67, 13-13 (1989)
Density and Viscosity Measurements for Binary Mixtures of 1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate ([Emim][BF4]) with Dimethylacetamide, Dimethylformamide, and Dimethyl Sulfoxide.
Fan XH, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data (2016)
Solutions of cellulose in N, N-dimethylacetamide/lithium chloride studied by light scattering methods.
Roder T, et al.
Polymer, 42(16), 6765-6773 (2001)
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
資料
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
このキットで使われている触媒前駆体はすべて、空気および水分に対して安定な状態で販売されています。反応条件下において塩基により活性化されると、空気に対して不安定になります。うまくスケールアップするには、標準シュレンクテクニックを使うことをお勧めします。
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.