Merck
394882
Sigma-Aldrich
N-tert-ブチルジメチルシリル-N-メチルトリフルオロアセトアミド
>97%
別名:
MTBSTFA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥8,560
10 X 1 ML
¥16,200
25 ML
¥23,400
100 ML
¥68,100
¥8,560
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥8,560
10 X 1 ML
¥16,200
25 ML
¥23,400
100 ML
¥68,100
About This Item
化学式:
CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
241.33
Beilstein:
3606546
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,560
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
derivatization grade
品質水準
アッセイ
>97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
172-175 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChI Key
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-tert-ブチルジメチルシリル-N-チルトリフルオロアセトアミドは、カルボン酸、アルコール、アミン、およびチオールのシリル化に一般的に使用される反応性の高いシリル化試薬です。保護、脱保護試薬としても使用されます。 [1]
アプリケーション
N-tert-ブチルジメチルシリル-N-メチルトリフルオロアセトアミド(MTBSTFA)は、以下の用途に使用されます:
  • ヒドロキシル化フルオレンのGC-MS分析およびアミノ酸のGC分析における誘導体化剤として。[2]
  • さまざまなアルコール、チオール、フェノール、カルボン酸、アミン、およびアミドの効率的なシリル化剤として。
  • 多層カーボンナノチューブ(MWCNT)を極性基で官能化するために。[3][4][5]
MTBSTFAは、GLCの誘導体化に使用される他のシリル化試薬と比べて感湿性が低いと報告されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
394882-BULK:
394882-10X1ML:
394882-VAR:
394882-100ML:
394882-10ML:
394882-5ML:
394882-1ML:
394882-25ML:
394882-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evaluating MTBSTFA derivatization reagents for measuring naphthenic acids by gas chromatography-mass spectrometry
Rozlyn YF,et al.
Analytical Methods, 2, 765-770 (2010)
Silylation of multi-walled carbon nanotubes
Aizawa M, et al.
Chemical Physics Letters, 368(1-2), 121-124 (2003)
Determination of β-blockers and β-agonists using gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry-a comparative study of the derivatization step
Caban M, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(44), 8110-8122 (2011)
Two stage derivatization with N-(tert.-butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide (MTBSTFA) and N-methyl-bis-(trifluoroacetamide)(MBTFA) for the gas-chromatographic analysis of OH-, SH-and NH-compounds
Schoene K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 348(5-6), 364-370 (1994)
High-throughput analysis of selected urinary hydroxy polycyclic aromatic hydrocarbons by an innovative automated solid-phase microextraction
Stefano D,et al.
Molecules (Basel), 23, 1869-1869 (2018)
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf