341614
341614-1G
¥9,250
1 of 10
Sigma-Aldrich
284459
トリメチルシリルアセテート
403482
3-(トリメチルシリル)プロピン酸
372641
ニッケルリン化物
360120
トリス(トリメチルシリル)アミン
336173
Tantalum boride (1:2)
440191
ヘキサメチルジシラザン
232386
(+)-2-カレン
149357
2,5-ジヒドロキシ安息香酸
725986
トリメチルシラノール
235733
1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン
200
99%
39-42 °C (lit.)
carboxylic acid
C[Si](C)(C)CC(O)=O
1S/C5H12O2Si/c1-8(2,3)4-5(6)7/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
JDMMZVAKMAONFU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
有機ビルディングブロック
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 2
203.0 °F - closed cup
95 °C - closed cup
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
341614-BULK: 341614-VAR: 341614-5G: 341614-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。