Merck
15238
Supelco
N,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロセトアミド および トリメチルクロロシラン
for GC derivatization, LiChropur, contains 1% TMCS, 99% (excluding TMCS)
別名:
シリル化混合液V, BSTFA + TMCS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥4,410
5 ML
¥9,830
10 X 0.1 ML
¥27,200
25 ML
¥32,200
10 X 1 ML
¥32,300
100 ML
¥103,000
¥4,410
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥4,410
5 ML
¥9,830
10 X 0.1 ML
¥27,200
25 ML
¥32,200
10 X 1 ML
¥32,300
100 ML
¥103,000
About This Item
化学式:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
257.40
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,410
在庫数0
バルクの問い合わせ
グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.5% (excluding chlorotrimethylsilane, GC)
99% (excluding TMCS)
フォーム
liquid
品質
LiChropur
contains 1% TMCS
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.97 g/mL (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI Key
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
包装
透明ホウケイ酸塩ガラス、高い加水分解耐性(タイプI)
その他情報
シリル基の位置は明確に特定されていません。N,N および N,Oの両方であると考えられています。
各種化合物のシリル化にお使いいただける混合シリル化剤です。[1][2][3]
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.1 °F - closed cup
引火点(℃)
6.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15238-INTR:
15238-100ML:
15238-5ML:
15238-10X1ML:
15238-1ML-KC:
15238-1ML:
15238-25ML:
15238-10X0.1ML:
15238-VAR:
15238-BULK:
15238-0.1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
W.M. Hammargren et al.
Analytica Chimica Acta, 247, 201-201 (1991)
Metabolism of arachidonate through NADPH-dependent oxygenase of renal cortex.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 78 (12), 7375-7378 (1981)
DNA oxidation matters: the HPLC-electrochemical detection assay of 8-oxo-deoxyguanosine and 8-oxo-guanine.
Helbock H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95 (1), 288-293 (1998)
W. Greenway et al.
Journal of Chromatography A, 519, 145-145 (1990)
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf