Merck
B-023
Supelco
BSTFA
with 1% TMCS, kit of 10 × 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
別名:
N,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド, BSTFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
257.40
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
product name
BSTFA(TMCSは1%), kit of 10 × 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
グレード
analytical standard
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
包装
kit of 10 × 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI Key
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
BSTFA(TMCSは1%)は、以下の用途で誘導化剤として使用されます:
  • 水サンプル中のエストロゲン様化合物のGC-MS(ガスクロマトグラフィー-質量分析)による分析。
  • 尿サンプル中のα-ピロリジノバレロフェノン(α-PVP)および代謝物のGC-MS(ガスクロマトグラフィー-質量分析)による定量。
特徴および利点
  • BSTFAは用途が広く、さまざまな極性有機化合物と反応して活性水素を−Si(CH33(トリメチルシリル)基に置換します。
  • BSAよりも急速かつ完全に反応します。
  • TMCSはBSTFA(または 他のシリル化試薬)の反応性を高めます。
  • アミドおよび多くの二級アミンおよびヒンダード水酸基は、BSTFA単独では不完全にしか誘導体化されませんが、1~20%のTMCSをBSTFAに加えると誘導化が可能になります。
  • 良好な溶媒特性を有し、追加溶媒なしにシリル化試薬として機能します。
  • また、混合物は最も一般的に使用されるシリル化溶媒に溶けます。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-023-10X1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Optimisation of derivatisation for the analysis of estrogenic compounds in water by solid-phase extraction gas chromatography--mass spectrometry
Zhang LZ, et al.
Analytica Chimica Acta, 577(1), 52-61 (2006)
Determination of synthetic cathinone $\alpha$-pyrrolidinovalero-phenone and its metabolite in urine using solid-phase extraction and gas chromatography--mass spectrometry
Cheng WK, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 34(1), e8579-e8579 (2020)