Merck
19905
Sigma-Aldrich
tert-ブチル(クロロ)ジメチルシラン
≥95.0% (GC)
別名:
tert-ブチルジメチルクロロシラン, tert-ブチルジメチルシリルクロリド, TBDMSCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15ClSi
CAS番号:
分子量:
150.72
Beilstein:
505999
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
solid
mp
86-90 °C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
InChI Key
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
合成および分析のための誘導体化試薬として有用です。[1][2] TBDMS-エ-テルの選択的開裂に用います。[3][4]
ピクトグラム
FlameCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
19905-100G:
19905-1KG:
19905-25KG:
19905-10KG:
19905-5G:
19905-25G:
19905-6X100G:
19905-VAR:
19905-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Lalonde et al.
Synthesis, 817-817 (1985)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1028-1028 (1992)
A.S. Pilcher et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2492-2492 (1992)
Karolina Nowak et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(4) (2020-04-25)
Diabetes mellitus is classified as the epidemic of the 21st century. Due to the fact that acute carbohydrate metabolism disorders usually do not indicate morphological change, postmortem diagnosis is required to perform biochemical tests. The authors decided to evaluate the