Merck
473464
Sigma-Aldrich
tert-ブチルクロロジメチルシラン 溶液
50 wt. % in toluene
別名:
tert-ブチルジメチルクロロシラン, tert-ブチルジメチルシリルクロリド, TBDMSCl 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥16,300
100 G
¥30,500
¥16,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥16,300
100 G
¥30,500
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
150.72
Beilstein:
505999
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
50 wt. % in toluene
屈折率
n20/D 1.46
bp
113 °C
密度
0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
0.866 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
InChI Key
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
473464-50G:4548173156729
473464-100G:4548173156712
473464-BULK:
473464-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akshanth R Polepally et al.
Journal of clinical pharmacology, 55(10), 1101-1108 (2015-04-24)
A classic 2-period crossover bioavailability study was conducted to evaluate the relative and absolute bioavailability of immediate-release (IR) and extended-release (XR) lamotrigine formulations under steady-state conditions in elderly patients with epilepsy. On treatment days, each subject's morning dose (IR or
Some observations on the t-butyldimethylchlorosilane derivatization reaction.
K Bricknell et al.
Biochemical medicine, 23(1), 119-121 (1980-02-01)
Hiroaki Wakimoto et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(11), 2898-2909 (2014-04-10)
Isocitrate dehydrogenase (IDH) gene mutations occur in low-grade and high-grade gliomas. We sought to identify the genetic basis of malignant phenotype heterogeneity in IDH-mutant gliomas. We prospectively implanted tumor specimens from 20 consecutive IDH1-mutant glioma resections into mouse brains and
C Tellis et al.
Journal of biochemistry, 119(4), 823-827 (1996-04-01)
1-O-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycerol, the immediate precursor of platelet- activating factor (PAF) in its de novo formation, was detected in the protozoon Tetrahymena pyriformis. It was purified from the total lipid extract by TLC, after successive developments in two different solvent systems. Characterization
Grethe M Olsen et al.
Neurochemistry international, 88, 47-52 (2014-12-03)
Pyruvate carboxylation, the anaplerotic reaction in the brain, has been demonstrated in astrocytes but not neurons. Since anaplerosis cannot proceed without cataplerosis in a closed system such as the brain, there have to be mechanisms to degrade molecules such as