Merck
372951
Sigma-Aldrich
塩化tert-ブチルジメチルシリル 溶液
1.0 M in THF
別名:
tert-ブチルクロロジメチルシラン 溶液, tert-ブチルジメチルクロロシラン, tert-ブチルジメチルシリルクロリド, TBDMSCl 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥39,100
¥39,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥39,100
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
150.72
Beilstein:
505999
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in THF
密度
0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
0.879 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
InChI Key
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
372951-VAR:
372951-100ML:4548173141053
372951-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akshanth R Polepally et al.
Journal of clinical pharmacology, 55(10), 1101-1108 (2015-04-24)
A classic 2-period crossover bioavailability study was conducted to evaluate the relative and absolute bioavailability of immediate-release (IR) and extended-release (XR) lamotrigine formulations under steady-state conditions in elderly patients with epilepsy. On treatment days, each subject's morning dose (IR or
Hiroaki Wakimoto et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(11), 2898-2909 (2014-04-10)
Isocitrate dehydrogenase (IDH) gene mutations occur in low-grade and high-grade gliomas. We sought to identify the genetic basis of malignant phenotype heterogeneity in IDH-mutant gliomas. We prospectively implanted tumor specimens from 20 consecutive IDH1-mutant glioma resections into mouse brains and
Some observations on the t-butyldimethylchlorosilane derivatization reaction.
K Bricknell et al.
Biochemical medicine, 23(1), 119-121 (1980-02-01)
Grethe M Olsen et al.
Neurochemistry international, 88, 47-52 (2014-12-03)
Pyruvate carboxylation, the anaplerotic reaction in the brain, has been demonstrated in astrocytes but not neurons. Since anaplerosis cannot proceed without cataplerosis in a closed system such as the brain, there have to be mechanisms to degrade molecules such as
P Huttenloch et al.
Environmental science & technology, 35(21), 4260-4264 (2001-11-23)
The efficacy of the surface modification of natural diatomite and zeolite material by chlorosilanes is demonstrated. Chlorosilanes used were trimethylchlorosilane (TMSCI), tert-butyldimethylchlorosilane (TBDMSCI), dimethyloctadecylchlorosilane (DMODSCI), and diphenyldichlorosilane (DPDSCI) possessing different headgroups and chemical properties. Silanol groups of the diatomite and