Merck
56563
Supelco
tert-ブチルジメチルシリルトリフルオロメタンスルホナート
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (T)
別名:
TBDMS トリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸 tert-ブチルジメチルシリルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
264.34
Beilstein:
2370068
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.385
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
InChI Key
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
56563-10ML:
56563-BULK:
56563-VAR:
56563-1ML-KC:
56563-10X1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs