アッセイ
98%
フォーム
solid
溶解性
1 M HCl: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CN1CCNC1=N
InChI
1S/C5H9N3O2/c6-5-7-1-2-8(5)3-4(9)10/h1-3H2,(H2,6,7)(H,9,10)
InChI Key
AMHZIUVRYRVYBA-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
ホジキン病由来の細胞株の増殖阻害
ラット肝細胞癌発症モデルに対する効果の調査
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
377627-1G:
377627-5G:
377627-VAR:
377627-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック