Merck
372978
Sigma-Aldrich
クロロホルム
anhydrous, contains amylenes as stabilizer, ≥99%
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
≥99%
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸気圧:
160 mmHg ( 20 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
含みます
amylenes as stabilizer
包装
Sure/Seal of 1, 6x1, 2 L
Pure-Pac® 2 of 20 L (USA only)
不純物
<0.001% water
0.005% water (100mL)
蒸発残留物質
<0.0003%
colorless
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルムは、メタンまたは低級塩素化メタンの塩素化によって製造できる有機溶媒です。
アプリケーション
クロロホルムは、以下で溶媒として使用できます。
  • ジアリールケトンの合成。
  • ホスフィン不含条件下で、アリールボロン酸と酸塩化物とのパラジウム触媒クロスカップリング反応によるアリールケトンの合成。
フリーデル-クラフツ型のアミノカルボニル化におけるホスゲン前駆体としても使用できます。(3)
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
372978-8L:
372978-100ML:4548173141060
372978-50L-P2:
372978-6X1L:4548173141121
372978-200L-KL:
372978-PZ:
372978-BULK:
372978-1L:4548173141091
372978-2L:4548173141114
372978-900ML:
372978-18L:4548173141084
372978-4X2L:4548173263052
372978-12X100ML:4548173141077
372978-VAR:
372978-20L:
372978-20L-P2:
372978-200L:4548173141107
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Accalia Fu et al.
Diabetologia, 58(7), 1513-1522 (2015-04-16)
Precise regulation of insulin secretion by the pancreatic beta cell is essential for the maintenance of glucose homeostasis. Insulin secretory activity is initiated by the stepwise breakdown of ambient glucose to increase cellular ATP via glycolysis and mitochondrial respiration. Knockout
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
Pramod Kumar et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 21(7), 660-670 (2014-12-24)
Tissue engineering by self-assembly uses the cells' secretome as a regeneration template and biological factory of trophic factors. Despite the several advantages that have been witnessed in preclinical and clinical settings, the major obstacle for wide acceptance of this technology
Shuiquan Tang et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 368(1616), 20120318-20120318 (2013-03-13)
Two novel reductive dehalogenases (RDases) that are highly similar to each other but catalyse distinct dechlorination reactions were identified from Dehalobacter-containing mixed cultures. These two RDases were partially purified from crude protein extracts of anaerobic dechlorinating enrichment cultures using blue
Alicia M Ebert et al.
Development (Cambridge, England), 141(12), 2473-2482 (2014-06-12)
Organs are generated from collections of cells that coalesce and remain together as they undergo a series of choreographed movements to give the organ its final shape. We know little about the cellular and molecular mechanisms that regulate tissue cohesion