Merck
CRPHO-RO
Roche
クレアチンリン酸
crystalline, >97%
別名:
クレアチンリン酸ナトリウム二塩基酸 四水和物, クレアチンリン酸 二ナトリウム塩 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥39,800
10 G
¥71,700
¥39,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥39,800
10 G
¥71,700
About This Item
化学式:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
CAS番号:
分子量:
327.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
¥39,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質水準
アッセイ
>97%
フォーム
crystalline
分子量
327.14
包装
pkg of 10 g (10621722001)
pkg of 5 g (10621714001)
メーカー/製品名
Roche
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI Key
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クレアチンキナーゼは、リン酸をクレアチンリン酸からADP(アデノシン二リン酸)に移動させることにより、ATP(アデノシン三リン酸)の産生に関与します。[1]クレアチンリン酸は、二ナトリウム塩として提供されます。
アプリケーション
クレアチンリン酸は、精子、精子細胞、卵抽出物のエネルギー再生ミックスに使用されています。[2][3]
品質
純度:>97%クレアチン-P-Na2 x 4 H2O
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bergmeyer U
Methods of Enzymatic Analysis (2012)
Marta Teperek et al.
International journal of molecular sciences, 15(9), 16719-16740 (2014-09-23)
Spermatozoa are more efficient at supporting normal embryonic development than spermatids, their immature, immediate precursors. This suggests that the sperm acquires the ability to support embryonic development during spermiogenesis (spermatid to sperm maturation). Here, using Xenopus laevis as a model
Marta Teperek et al.
Genome research, 26(8), 1034-1046 (2016-04-02)
For a long time, it has been assumed that the only role of sperm at fertilization is to introduce the male genome into the egg. Recently, ideas have emerged that the epigenetic state of the sperm nucleus could influence transcription