Merck
377155
Sigma-Aldrich
クロロビス(シクロオクテン)イリジウム(I)ダイマー
97%
別名:
[Ir(coe)2Cl]2, Di-μ-クロロテトラキス(シクロオクテン)ジイリジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,100
1 G
¥65,100
5 G
¥213,000
¥17,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,100
1 G
¥65,100
5 G
¥213,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H56Cl2Ir2
CAS番号:
分子量:
896.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
160-165 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Ir].Cl[Ir].[CH]1[CH]CCCCCC1.[CH]2[CH]CCCCCC2.[CH]3[CH]CCCCCC3.[CH]4[CH]CCCCCC4
InChI
1S/4C8H14.2ClH.2Ir/c4*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h4*1-2H,3-8H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2/b4*2-1-;;;;
InChI Key
WBRREXQCZAFSKS-XFCUKONHSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
クロロビス (シクロオクテン) イリジウム(I)ダイマーは、下記に関して触媒として使用することができます:
  • nido-カルボラニルジホスフィンを安定化リガンドとする異性化-ヒドロホウ素化反応。[1]
  • ヒドロキサム酸の過酸化水素酸化及びそれに続いてのヘテロディールス-アルダー (Diels-Alder) 環状付加反応。[2]
  • ビニルシランカップリング反応による有機官能基の固体支持体への固定化。[3]
  • アルキル化反応。[4]
  • Guerbet 反応。[5]
  • DNA-ジエン-イリジウム(I) ハイブリット系を用いたアリルアミノ化反応。[6]
  • 不斉ヒドロアミノ化反応。[7]
以下の触媒です。
  • 安定化配位子としてのnido-カルボラニルジホスフィンを用いる異性化-ヒドロホウ素化反応
  • ヒドロキサム酸の過酸化水素酸化とそれに続くヘテロ・ディールス・アルダー反応環化付加反応
  • ビニルシランカップリング反応による有機官能基の固体担体への固定化
  • アルキル化反応
  • ゲルベ反応
  • DNA-ジエン-イリジウム(I)ハイブリッド法におけるアリルアミノ化反応
  • 不斉ヒドロアミノ化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
377155-BULK:
377155-250MG:
377155-VAR:
377155-5G:
377155-1G:
377155-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intermolecular, catalytic asymmetric hydroamination of bicyclic alkenes and dienes in high yield and enantioselectivity.
Zhou J and Hartwig J F
Journal of the American Chemical Society, 130(37), 12220-12221 (2008)
Versatile Pd (II)-Catalyzed C? H Activation/Aryl? Aryl Coupling of Benzoic and Phenyl Acetic Acids.
Koda K, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 38(8), 838-839 (2009)
Transition-metal-catalyzed immobilization of organic functional groups onto solid supports through vinylsilane coupling reactions.
Park J W and Jun C H
Journal of the American Chemical Society, 132(21), 7268-7269 (2010)
Alkylation of active methylene compounds with alcohols catalyzed by an iridium complex.
Morita M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 27, 2850-2852 (2007)
An efficient and recyclable catalytic system comprising nano-iridium (0) and a pyridinium salt of nido-carboranyldiphosphine for the synthesis of one-dimensional boronate esters via hydroboration reaction.
Zhu Y, et al.
Organometallics, 31(7), 2589-2596 (2011)
資料
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf