Merck
D1529
Sigma-Aldrich
1-フルオロ-2,4-ジニトロベンゼン
≥99%
別名:
2,4-ジニトロ-1-フルオロベンゼン, DNFB, DNPF, FDNB, サンガー試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H3F
CAS番号:
分子量:
186.10
Beilstein:
398632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
アッセイ
≥99%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.569 (lit.)
bp
178 °C/25 mmHg (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
密度
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
InChI Key
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-フルオロ-2,4-ジニトロベンゼン(DNFB)は、タンパク質およびペプチドのN末端アミノ酸を修飾する試薬です。DNFBは、タンパク質およびペプチドをN末端で特異的に誘導体化するためにDNFBを使用した、著名な1945年の論文を報告したフレデリック・サンガーにちなんで命名されたサンガー試薬としても一般的に知られています。†
アプリケーション
1-フルオロ-2,4-ジニトロベンゼンは、マウスで重度の接触過敏症を誘導するため、in vivoイメージング法により遺伝子発現を観察するため、 かゆみ‐ひっかき行動を分析するモデルとして慢性的かゆみを誘導するために、それぞれ使用されています。
生物化学的/生理学的作用
1-フルオロ-2,4-ジニトロベンゼン(DNFB)は、接触過敏症、かゆみモデルの誘導およびアトピー性皮膚炎に関する実験的な研究で一般的に使用される接触感作ハプテンです。DNFB 誘発感作においてキーとなるステップは、肥満細胞の活性化です。DNFB は、タンパク質の N 末端アミノ酸に共有結合し、サンガー法に利用されます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
327.2 °F
引火点(℃)
164 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D1529-VAR:
D1529-10ML:
D1529-BULK:
D1529-100ML:
D1529-25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Imaging protective mast cells in living mice during severe contact hypersensitivity
Reber LL, et al.
JCI insight, 2(9), e92900-e92900 (2017)
Brian C Palmer et al.
HSOA journal of toxicology : current research, 4(1) (2020-11-10)
Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles are commonly found in consumer products, such as sunscreens, and human dermal exposures are relatively high. Research suggests potential differences in the toxicity of anatase and rutile crystalline forms of TiO2. Additionally, transition metal dopants are
Microbial Genetics (2014)
Tac1-Expressing Neurons in the Periaqueductal Gray Facilitate the Itch-Scratching Cycle via Descending Regulation
Gao ZR, et al.
Neuron, 101(9), 45-59 (2018)
Bamboo salt suppresses skin inflammation in mice with 2, 4-dinitrofluorobenzene-induced atopic dermatitis
Yoou MS, et al.
Chinese Journal of Natural Medicines, 16(2), 97-104 (2018)