Merck
A26209
Sigma-Aldrich
アデノシン5′-三リン酸 二ナトリウム塩 水和物
99%
別名:
5′-ATP-Na2, ATP 二ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
551.14 (anhydrous basis)
Beilstein:
6264880
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
mp
176 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI Key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アデノシン 5′-三リン酸二ナトリウム塩水和物は、ラパマイシン(mTOR)測定スタートバッファーの機序的標的の成分として用いられています。また、摂餌率を向上させるための給餌溶液中の潜在的な摂食刺激物質としてのRhodnius prolixus の摂餌行動の研究に用いられています。
その他情報
結晶化時の溶媒及び水分を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A26209-5G:
A26209-50G:
A26209-VAR:
A26209-BULK:
A26209-10G:
A26209-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Salt controls feeding decisions in a blood-sucking insect.
Pontes G, et al.
Journal of Insect Physiology, 98, 93-100 (2017)
In vitro mTORC1 Kinase Assay for Mammalian Cells Protocol.
Dodd K M, et al.
Oncogene, 6 (2015)
Avishai Avni et al.
Frontiers in plant science, 11, 879-879 (2020-07-28)
Growth retardation and stress-induced premature plant senescence are accompanied by a severe yield reduction and raise a major agro-economic concern. To improve biomass and yield in agricultural crops under mild stress conditions, the survival must be changed to productivity mode.
András Szabó et al.
Toxins, 12(5) (2020-05-16)
Weaned piglets (n = 3 × 6) were fed 0, 15 and 30 mg/kg diet fumonisin (FB1, FB2 and FB3, i.e., FBs, a sphinganine analogue mycotoxin), from the age of 35 days for 21 days, to assess mycotoxin induced, dose-dependent
María J Rodríguez-López et al.
Insects, 11(9) (2020-09-13)
A combination of biological control and host plant resistance would be desirable for optimally controlling the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum in tomato crops. Whitefly settlement preference, oviposition, and survivorship were evaluated on ABL 10-4 and 'Moneymaker', two nearly-isogenic tomato lines