Merck
O4876
Sigma-Aldrich
Oligomycin
from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC), powder, antibiotic
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥25,300
25 MG
¥94,100
100 MG
¥149,000
250 MG
¥393,000
¥25,300
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥25,300
25 MG
¥94,100
100 MG
¥149,000
250 MG
¥393,000
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
7615308
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥25,300
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
オリゴマイシン Streptomyces diastatochromogenes由来, ≥90% total oligomycins basis (HPLC)
アッセイ
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
フォーム
powder
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15-,21-18+
InChI Key
MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:マクロライド
アプリケーション
ストレプトマイセス・ジアスタトクロモゲネス由来のオリゴマイシンは以下の用途に使用されます:
  • Leigh症候群(LS)細胞におけるミトコンドリアATP産生の阻害[1]
  • アストロサイトにおけるATP産生関連呼吸及び最大呼吸の測定[2]
  • 乳癌細胞系における酸素消費速度(OCR)及び細胞外酸性化速度の測定[3]
生物化学的/生理学的作用
オリゴマイシンは、マクロライド系抗生物質に属します。[4]ミトコンドリアのATP合成酵素およびリン酸基転移を阻害します。[5]オリゴマイシンは、FoのATPシンターゼサブユニットCと相互作用し、プロトン輸送を阻害します。[6]
その他情報
オリゴマイシンA、B、Cの混合物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O4876-BULK:
O4876-5MG:4548174006948
O4876-100MG:4548174006917
O4876-25MG:4548174006931
O4876-VAR:
O4876-250MG:4548174006924
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oligomycin, inhibitor of the F 0 part of H+-ATP-synthase, suppresses the TNF-induced apoptosis
Shchepina LA, et al.
Oncogene, 21(53), 8149-8149 (2002)
Oligomycin frames a common drug-binding site in the ATP synthase
Symersky J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 109(35), 13961-13965 (2012)
LATS1 and LATS2 suppress breast cancer progression by maintaining cell identity and metabolic state
Furth N, et al.
Life science alliance, 1(5), e201800171-e201800171 (2018)
Drug screening identifies Sigma-1-Receptor as a target for the therapy of VWM leukodystrophy
Atzmon A, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 11 (2018)
Synthesis and cytotoxicity of oligomycin A derivatives modified in the side chain
Lysenkova LN, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21(11), 2918-2924 (2013)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
質問
  1. What is the molecular weight of this compound mixture
    1 回答
    1. This product is a mixture of oligomycin's A, B, and C. The molecular weight of each is as follows: :
      Oligomycin A = 791 g/mol (approximately 65%)
      Oligomycin B = 805.1 g/mol (amount not determined)
      Oligomycin C = 775.1 g/mol (amount not determined)
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/165/401/o4876pis.pdf