Merck
176192
Sigma-Aldrich
ボラン-テトラヒドロフラン錯体 溶液
1.0 M in THF
別名:
テトラヒドロフラン-トリヒドロボラン錯体, トリヒドリド(テトラヒドロフラン)ボロン, ボラン-THF (1:1), ボロンハイドライド (BH3)-THF (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,790
800 ML
¥31,000
¥8,790
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,790
800 ML
¥31,000
About This Item
化学式:
BH3OC4H8
CAS番号:
分子量:
85.94
Beilstein:
3668402
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,790
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
含みます
<0.005 M sodium borohydride as stabilizer
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.898 g/mL at 25 °C
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
InChI Key
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ボランテトラヒドロフラン錯体(BH3-THF)は、有機合成の還元剤として広く使用されます。また、ヒドロホウ素化反応の試薬としても使用されます。[1][2]
アプリケーション
BH3-THFは、カルボン酸、アルデヒド、ケトン、エステル、酸塩化物、ニトリル、エポキシド、アミド、ラクトン、オキシム、およびイミンなどのさまざまな官能基を、対応するアルコールおよびアミンに還元するための還元剤として使用できます。グリニャール試薬、アリール水銀、アリールタリウム、アリルおよびプロパルギルリチウム化合物は、BH3−THFと反応して有機ボランを生成し、有機ボランは酸化されて対応するアルコール、フェノール、および1,3-ジオールとなります。[1][2][3]
これは下記に使用することができます:
  • エナンチオ選択性ハロアルドール反応に使用されるキラルボラン触媒の合成。[1]
  • 対応するアクリドンの還元による9-非置換アクリジンの調製。[2]
  • ナイロン表面アミド基の二級アミンへの還元。[3]
包装
25 mLのSure/Sealボトルが、単回使用ボトルとして推奨されます。 繰り返し使用すると、製品の性能が低下することがあります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176192-2.5L:
176192-800ML:4548173109589
176192-VAR:
176192-18L:4548173109565
176192-20L:
176192-90L:4548173109602
176192-100L:
176192-4X25ML:4548173312637
176192-200L:4548173109572
176192-100ML:4548173109558
176192-BULK:
176192-PZ:
176192-8L:4548173109596
176192-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Borane-Tetrahydrofuran
Zaidlewicz M, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Simple and convenient conversion of acridones into 9-unsubstituted acridines via acridanes using borane tetrahydrofuran complex
Desbois N, et al.
Tetrahedron Letters, 50(49), 6894-6896 (2009)
Nylon surface modification. Part 1. Targeting the amide groups for selective introduction of reactive functionalities
Jia X, et al.
Polymer, 47(14), 4916-4924 (2006)
Polymer, 47, 4916-4916 (2006)
Jung Seok Lee et al.
Macromolecular bioscience, 15(9), 1314-1322 (2015-06-04)
We designed poly(β-amino esters) (PBAEs) bearing both UV light- and pH-sensitive groups and used PBAEs to prepare nanoparticles (NPs) that can be utilized for on-demand burst release of guest molecules in response to multiple triggers. Due to the presence of
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf