アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
112-114 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCc1cccc(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-3,9-10H,4-5H2
InChI Key
WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
154369-25G:
154369-BULK:
154369-5G:
154369-VAR:
154369-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック