品質水準
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
c1cc(nc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2)-c4nc5ccccc5[nH]4
InChI
1S/C19H13N5/c1-2-7-13-12(6-1)21-18(22-13)16-10-5-11-17(20-16)19-23-14-8-3-4-9-15(14)24-19/h1-11H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
JBKICBDXAZNSKA-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
379433-1G:
379433-VAR:
379433-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック