Merck
379336
Sigma-Aldrich
ジメチル 2,6-ピリジンジカルボキシラート
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO4
CAS番号:
分子量:
195.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
121-125 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(n1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,6-ピリジンジカルボン酸ジメチル(ピリジン-2,6-ジカルボン酸ジメチル)の生成の標準モルエンタルピーは、ボンベ型静的燃焼計で測定した燃焼の標準モルエンタルピーから算出されました。
アプリケーション
2,6-ピリジンジカルボン酸ジメチルは、以下の合成に用いられています。
  • スペーサーとしてジエチレングリコールと2,6-ピリジンジアミドが結合した2つのキシリル環を持つ二官能性大環状分子。ジフェニル尿素誘導体と錯体を形成するホスト分子として作用します。
  • N,N'-ビス(2-アミノエチル)ジピコリン酸ジアミド(シッフ塩基)
  • 1,1'-(2,6-ビスピリジル)bis-3-(9-エチルカルバゾール-3-イル)-1,3-プロパンジオン
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
379336-50G:
379336-VAR:
379336-BULK:
379336-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Potentiometric determination of the stabilities of cobalt (II) complexes of polyamine Schiff bases and their dioxygen adducts.
Motekaitis RJ and Martell AE.
Inorganic Chemistry, 27(15), 2718-2724 (1988)
Thermochemical and theoretical studies of dimethylpyridine-2, 6-dicarboxylate and pyridine-2, 3-, pyridine-2, 5-, and pyridine-2, 6-dicarboxylic acids.
Matos MAR, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 50(4), 1184-1191 (2004)
Preparation and Luminescent Properties of a Novel Carbazole Functionalized Bis-?-diketone Ligand and Corresponding Eu (III) and Tb (III) Complexes.
Zhang W, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(10), 2213-2216 (2009)
Using acetate anions to induce translational isomerization in a neutral urea-based molecular switch.
Yi-Lin Huang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(35), 6629-6633 (2007-08-01)