Merck
261653
Sigma-Aldrich
ベンゾイルイソチオシアナート
98%
別名:
Benzoylthiocarbimide, N-Benzoyl isothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥2,900
25 G
¥9,100
¥2,900
単価¥3,750割引23%
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥2,900
25 G
¥9,100
About This Item
化学式:
C6H5CONCS
CAS番号:
分子量:
163.20
Beilstein:
606716
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,900
単価¥3,750割引23%
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6354 (lit.)
bp
128-131 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isothiocyanate
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N=C=S)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NOS/c10-8(9-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ベンゾイルイソチオシアナートは以下の調製に使用されています:
  • 新しいチオ尿素誘導体である、1-ベンゾイル-3-(5-クロロ-2-ヒドロキシフェニル)チオ尿素[1]
  • グアニン[2]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
261653-25G:
261653-VAR:
261653-BULK:
261653-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of guanosine and its derivatives from 5-amino-1-beta-d-ribofuranoxyl-4-imidazolecarboxamide. I. Ring closure with benzoyl isothiocyanate.
A Yamazaki et al.
The Journal of organic chemistry, 32(6), 1825-1828 (1967-06-01)
P Madhusudhana Reddy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 186, 8-16 (2017-06-11)
Sensing of F
Murat Atiş et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 98, 290-301 (2012-09-25)
A new thiourea derivative, 1-benzoyl-3-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)thiourea (bcht) has been synthesized from the reaction of 2-amino-4-chlorophenol with benzoyl isothiocyanate. The title compound has been characterized by elemental analyses, FT-IR, (13)C, (1)H NMR spectroscopy and the single crystal X-ray diffraction analysis. The structure