Merck
405426
Sigma-Aldrich
2,6-ビス(ブロモメチル)ピリジン
98%
別名:
α,α′-Dibromo-2,6-lutidine, 1,6-ビス(ブロモメチル)ピリジン, 2,6-ジ(ブロモメチル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,910
5 G
¥28,400
¥8,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,910
5 G
¥28,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7Br2N
CAS番号:
分子量:
264.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
85-87 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H7Br2N/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H,4-5H2
InChI Key
QUTSYCOAZVHGGT-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,6-ビス(ブロモメチル)ピリジンの結晶にはc-映進面の操作による関連分子があります。分子はc軸に沿って積み重なるように配置されます。[1] ジカチオン性イミダゾリウム結合シクロファンの合成に使用されます。[2]
アプリケーション
2,6-ビス(ブロモメチル)ピリジンは、以下の調製に使用できる可能性があります:
  • 新たなピリジン-ピラゾール誘導体の2,6-ビス(3,5-ジフェニルピラゾール-1-イルメチル)ピリジン。[3]
  • 大きな巨大環状配位子のN(1), N(7)-ピリジン-2,6-ジメチル-N(2), N(6)-ビス(6-(3-(1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル)プロパンアミド)ピリジン-2-イル)ピリジン-2,6-ジカルボキサミド二臭化物。[4]
  • 小員環潜在的三配位のSe(2)N(ピリジル)-供与体巨大環。[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405426-BULK:
405426-1G:
405426-5G:
405426-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kim Meyer et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(46), 14059-14067 (2012-09-11)
Treatment of N(2),N(6)-bis(6-acrylamidopyridin-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide with benzimidazole gives the acyclic aza-Michael addition product N(2),N(6)-bis(6-(3-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)propanamido)pyridin-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide (2). The macrocycle N(1),N(7)-pyridine-2,6-dimethyl-N(2),N(6)-bis(6-(3-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)propanamido)pyridin-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide dibromide ([H(2)L(2)]Br(2)) is formed through the double alkylation of 2 with 2,6-bis(bromomethyl)pyridine. The imidazole analogues of 2 and [H(2)L(2)]Br(2) (1 and [H(2)L(1)]Br(2), respectively) have
Hanna S Abbo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(4), 4728-4738 (2013-04-24)
The tridentate ligand 2,6-bis(3,5-diphenylpyrazol-1-ylmethyl)pyridine, abbreviated as 2,6-[(3,5-ph₂pz-CH₂)₂-py], a new pyridine-pyrazole derivative, was prepared from 2,6-bis(bromomethyl)pyridine and 3,5-diphenylpyrazole. The ligand was characterized by means of elemental analyses, ATR-IR, ¹H- and ¹³C-NMR spectroscopy and single crystal X-ray crystallography. Using this ligand, a
William Levason et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (23)(23), 4569-4577 (2009-06-03)
Simultaneous dropwise addition of thf/EtOH solutions of Se{(CH(2))(3)OTs}(2) and o-C(6)H(4)(CH(2)SeCN)(2) or NCSe(CH(2))(3)SeCN to a suspension of NaBH(4) in thf/EtOH at room temperature yields gram quantities of the 13- and 12-membered triselenoether macrocycles (1) and (2) respectively in high yield. The
2, 6-Bis(bromomethyl) pyridine.
Cuzan O, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 70(1), 4-4 (2014)
Synthesis of an imidazolium-linked cyclophane from histamine.
Durmus S, et al.
Tetrahedron, 61(1), 97-101 (2005)