アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
73-78 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClCc1cccc(CCl)n1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H,4-5H2
InChI Key
IWQNFYRJSVJWQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405418-1G:
405418-5G:
405418-VAR:
405418-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック