Merck
792748
Sigma-Aldrich
ケリダム酸
別名:
4-ヒドロキシピリジン-2,6-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥2,870
5 G
¥13,600
¥2,870
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥2,870
5 G
¥13,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO5
CAS番号:
分子量:
183.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,870
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
mp
265-270 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Oc1cc(nc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
792748-5G:
792748-1G:
792748-VAR:
792748-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)