アッセイ
99%
形状
crystals
mp
248-250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
370.4 °F - closed cup
引火点(℃)
188 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P63808-100G:
P63808-BULK:
P63808-1KG:
P63808-25KG:
P63808-10KG:
P63808-50G:
P63808-25G:
P63808-VAR:
P63808-5KG:
P63808-500G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.