Merck
142875
Sigma-Aldrich
2,6-ピリジンジカルボニルジクロリド
97%
別名:
2,6-ピリジンジカルボニルクロリド, ピリジン-2,6-ジカルボン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,300
25 G
¥43,400
¥16,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,300
25 G
¥43,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
204.01
Beilstein:
131556
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
284 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
ClC(=O)c1cccc(n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO2/c8-6(11)4-2-1-3-5(10-4)7(9)12/h1-3H
InChI Key
GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,6-ピリジンジカルボニル二塩化物は、以下を合成するための出発物質として使用できます。
  • 二臭化水素酸キラルジアミンと反応させることによるピリジン系ポリアミドポリエステル光学活性大員環化合物。[1]
  • L-アラニンまたは2-メチル-アラニンメチルエステルでの処理による、ピリジン架橋2,6-ビスカルボキシアミドのシッフ塩基。[2]
  • 塩基の存在下で1-ピレンメチルアミン塩酸塩と反応させることによるN,N′-ビス(1-ピレニルメチル)ピリジン-2,6-ジカルボキサミド。[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
142875-5G:
142875-BULK:
142875-25G:
142875-VAR:
142875-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohamed A Al-Omar et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(7), 4711-4721 (2010-07-27)
A series of pyridine-bridged 2,6-bis-carboxamide Schiff's bases has been prepared starting from 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride (1) and L-alanine or 2-methyl-alanine methyl ester.The coupling of acid chloride 1 with L-alanine methyl ester hydrochloride -or 2-methylalanine methyl ester hydrochloride gave the corresponding 2,6-bis-carboxamide
Synthesis of some new pyridine-2, 6-carboxamide-derived Schiff bases as potential antimicrobial agents
Al-Omar MA and Amr Abd El-Galil E
Molecules (Basel), 15(7), 4711-4721 (2010)
H Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 65(10), 2933-2938 (2000-05-18)
Five new chiral macrocycles, 3a-e, have been prepared by the acylation cyclization of chiral diamine dihydrobromide intermediates 2a-c with 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride in highly diluted solution at room temperature. The chiral diesters 1a-c needed for the preparation of the macrocycles were
Synthesis and characterization of pyridine-based polyamido-polyester optically active macrocycles and enantiomeric recognition for D-and L-amino acid methyl ester hydrochloride
Zhao H and Hua W
The Journal of Organic Chemistry, 65(10), 2933-2938 (2000)
Recognition of sequence-information in synthetic copolymer chains by a conformationally-constrained tweezer molecule
Colquhoun HM, et al.
Faraday Discussions, 143(7), 205-220 (2009)