Documenti fondamentali
27113
Supelco
Fiale, tappo a vite, vetro trasparente (solo fiala)
volume 4 mL, clear glass vial (with marking spot), thread for 13-425, pkg of 1000 ea
Scegli un formato
1000 EA
330,00 €
330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
330,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass vial (with marking spot)
Descrizione
marking spot
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Applicazioni
It may be used in vapour trap for determining atmospheric water vapour for isotopic analysis.[1] It may also be used in solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method during the determination of the oxidation of freeze-dried chicken myofibrils spiked with methyl linoleate.[2]
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Peters, Leon I., and Dan Yakir.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Goodridge, Carolyn F., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)