Documenti fondamentali
27144
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
108,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
tan PTFE face
white tan PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diam. × spessore
11 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Applicazioni
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)