Documenti fondamentali
29621-U
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
Scegli un formato
1 EA
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
113,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
cone tip stainless steel needle
Misura ago
23 ga
Descrizione
color (dark orange)
Caratteristiche
needle type R (removable needle)
point style 1
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 002902
Lungh. ago
42 mm
Volume
10 μL
Note legali
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)