Documenti fondamentali
27236
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
171,00 €
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
171,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE face
silicone body
tan PTFE/silicone septa
white silicon nitride septa
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
diam. × spess. × spess. PTFE
20 mm × 0.125 in. × 2 mil
Raccordi
thread for 20 mm
Compatibilità
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Applicazioni
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)