29315-U
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/red rubber septum, dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Sinonimo/i:
Certified PP caps with septa, 100-pack
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/red rubber septum
dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Caratteristiche
closure type blue polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Spessore setto
1.5 mm
Raccordi
thread for 9 mm
Categorie correlate
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)