27439
Screw cap
black polypropylene (Top Hat), PTFE/silicone, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone
black polypropylene (Top Hat)
Caratteristiche
pre-assembled
Confezionamento
pkg of 100 ea
Raccordi
top hat cap
Compatibilità
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)