Documenti fondamentali
854986
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
21,77 €
21,77 €
Prezzo di listino31,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
21,77 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
21,77 €
Prezzo di listino31,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Descrizione generale
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials (volume 4 mL) are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)