Documenti fondamentali
27138
Supelco
Flaconcini, con tappo a vite Thermoset in tinta unita verde con liner in PTFE, preassemblati, conf. da 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Sinonimo/i:
FLACONCINO TRASPARENTE, CON TAPPO SUPERIORE A VITE, TINTA UNITA, CON LINER IN PTFE DA 4 ML CONF. 100
Scegli un formato
100 EA
154,00 €
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
154,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caratteristiche
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Applicazioni
È stato usato nella decantazione del siero per l′analisi dei residui con GC/MS/MS.[1] È stato usato anche come camera di reazione e sviluppo nell′esame della reazione della soluzione di diossano di ossalil cloruro con un metallo elettropositivo come Zn e Mg.[2]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)