Documenti fondamentali
23205-U
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea
Sinonimo/i:
VIAL RACK,15 & 16MM VIALS,5/CS
Scegli un formato
5 EA
183,00 €
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
183,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
red polypropylene rack
Descrizione
vial size: 4 mL
Caratteristiche
positions 48 vials per rack
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × largh. × alt. rack
268 mm × 95 mm × 30 mm
Apertura pozzetto
15.5 mm
Compatibilità
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack)
Descrizione generale
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)