Documenti
Y0503
Sigma-Aldrich
Y-27632
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Inibitore Rock y-27632, Y-27632 2HCl, (R)-(+)-trans-4-(1-Amminoetil)-N-(4-piridil)cicloesano-carbossammide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21N3O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +3.0 to +5.0°, c = 1.0 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 14 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.C[C@@H](N)[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)Nc2ccncc2
InChI
1S/C14H21N3O.2ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);2*1H/t10-,11-,12-;;/m1../s1
IDDDVXIUIXWAGJ-LJDSMOQUSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Y-27632 dicloridrato è un efficacie broncodilatatore che migliora la resistenza polmonare (RL) indotta da antigene e acetilcolina. Y-27632 controlla la migrazione dei neutrofili e l'edema polmonare e può costituire un potenziale agente contro le lesioni polmonari acute.È stato dimostrato come l'utilizzo di Y-27632 dicloridrato, in combinazione con Accutase o altre soluzioni enzimatiche, durante il passaggio di cellule staminali embrionali umane (hES) aumenti la sopravvivenza cellulare e migliori significativamente l'efficienza della clonazione.
Y-27632, un inibitore della Rho-chinasi, contrasta le contrazioni noradrenergiche nel corpo cavernoso del pene di conigli e uomini. Contribuisce a rilassare la muscolatura liscia vascolare e non vascolare in diversi preparati e ad abbassare la pressione sanguigna nei ratti ipertesi. Inoltre, questo inibitore induce cambiamenti reversibili nella forma cellulare e una diminuzione delle fibre da stress di actina, delle adesioni focali e della colorazione della fosfotirosina nelle cellule della maglia trabecolare (TM) umane e nelle cellule del canale di Schlemms. Y-27632 ha un'azione di inibizione dell'attività chinasica di ROCK-I e ROCK-II in vitro che viene invertita in modo competitivo dall'ATP, indicando che questi composti si legano al sito catalitico per inibire le chinasi. Ki = 140 nM per p160ROCK.
Applicazioni
Y-27632 dicloridrato è stato usato:
  • come integratore del terreno nella coltura di adenocarcinoma duttale pancreatico
  • nell′inibizione in cellule staminali embrionali di topo
  • nell′inibizione della proteina chinasi associata a Rho (ROCK) in cellule staminali embrionali umane e in cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) umane
  • Y-27632 dicloridrato è stato usato come supplemento del terreno E8 per promuovere il differenziamento di cellule staminali pluripotenti umanein vitro
Azioni biochim/fisiol
Y-27632 è un inibitore molto potente, permeabile alle cellule, selettivo ROCK (proteina a doppia spirale chinasi serina/treonina associata a Rho). Ki = 140 nM per p160ROCK. Y-27632 inibisce anche ROCK-II con uguale efficacia. L′inibizione è competitiva con ATP.
Caratteristiche e vantaggi
Questo è uno dei prodotto in primo piano nell′ambito delle ricerche su chinasi e fosfatasi. Cliccare qui per scoprire altri prodotti interessanti per gli studi su chinasi e fosfatasi. Per saperne di più sulle piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca, visita sigma.com/discover-bsm
Note legali
Venduti su licenza della Società Mitsubishi Pharma
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Evaluation of Y-27632, a rho-kinase inhibitor, as a bronchodilator in guinea pigs
Iizuka K, et al.
European Journal of Pharmacology, 406(2), 273-279 (2000)
Y-27632, an inhibitor of Rho-kinase, antagonizes noradrenergic contractions in the rabbit and human penile corpus cavernosum
Rees RW, et al.
British Journal of Pharmacology, 133, 455-458 (2001)
Reversal of diabetes with insulin-producing cells derived in vitro from human pluripotent stem cells
Rezania A, et al.
Nature Biotechnology, 32(11), 1121-1133 (2014)
Pharmacological properties of Y-27632, a specific inhibitor of rho-associated kinases
Ishizaki T, et al.
J. Mol. Pharmacol., 57, 976-983 (2000)
Basement membrane destruction by pancreatic stellate cells leads to local invasion in pancreatic ductal adenocarcinoma
Koikawa K, et al.
Cancer Letters, 425, 65-77 (2018)
Articoli
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Contenuto correlato
L'interrogazione dei pathway proteici è una componente fondamentale della ricerca di drug discovery e dello sviluppo di farmaci. Approfondite la vostra conoscenza dei metodi utilizzati per le analisi dei pathway proteici, tra cui lo screening di librerie chimiche, le indagini su attività di proteine ed enzimi e la modulazione di pathway proteici con l’impiego di piccole molecole.
Explore protein pathway analysis including chemical library screening and modulating pathways with small molecules.